Learn More
Acétate de Linalyl, TRC
Code produit 30132510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132510 5 g 5g
30010360 500 mg 500mg
30007112 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132510 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL2470455G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-95-7
Formule moléculaire C12 H20 O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.29
Synonyme 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-, acetate (8CI,9CI), Linalool acetate (6CI), (±)-Linaloyl acetate, (±)-Linalyl acetate, 1,5-Dimethyl-1-vinyl-4-hexenyl acetate, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, 3-Acetoxy-3,7-dimethyl-1,6-octadiene, Acetic acid linalool ester, Bergamiol, Bergamol, Bergamot mint oil, Linalyl acetate, NSC 2138, dl-Linalool acetate
Nom IUPAC 3,7-diméthylocta-1,6-dien-3-yl acétate
SMILES CC(=CCCC(C)(OC(=O)C)C=C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Linalyl Acetate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Poids de la formule 196.1463