Learn More
Thermo Scientific™ Étuves Lindberg/Blue M™ Moldatherm™
Code produit p-4529144 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
18,4 l
Régulation de la température:
Numérique/OTP
Alimentation électrique:
208/240 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Régulation de la température Alimentation électrique unitSize
17907070 18,4 l Numérique/OTP 208/240 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17907070 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur BF51794C1
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez la température des surfaces externes tout en conservant une répartition uniforme de la chaleur dans la chambre. Adaptés à une grande variété d’applications industrielles et de laboratoire.
Réduisez la température des surfaces externes tout en conservant une répartition uniforme de la chaleur dans la chambre. Les étuves Thermo Scientific™ Lindberg/Blue M™ Moldatherm™ intègrent des composants d’éléments isolants et chauffants uniques et sont disponibles en plusieurs tailles de chambre couramment employées pour répondre aux applications de laboratoires les plus exigeantes. Ils sont dotés d’une conception avancée et de techniques de construction spécialisées avec une isolation à densité variable, des armoires à double paroi, des éléments chauffants à longue durée de vie et des portes pivotantes latérales horizontales.
Contrôle par microprocesseur
  • La fonction de réglage automatique sélectionnable définit les meilleurs paramètres de contrôle pour le procédé thermique
  • La commande PID (proportionnelle, intégrale et dérivée) permet d’éviter la surchauffe
  • Commutateur marche/arrêt de l’alimentation secteur sur le panneau de commande
  • Vitesse de chauffe contrôlée pour éviter les chocs thermiques sur les matériaux
  • Chauffe et refroidissement rapides
  • Limite supérieure de protection contre la surchauffe réglable
  • Affichage LED simultané de la température réelle et du point de consigne
  • Peut être configuré pour afficher la température en °C ou en °F
Structure
  • Une double paroi unique réduit la température des surfaces externes pour assurer la sécurité de l’opérateur et plus d’efficacité énergétique
  • Porte à charnière latérale pour un grand confort d’utilisation et un accès complet à la chambre
  • Thermocouple de type K à longue durée de vie
  • Évent (1 in de dia., partie supérieure) et arrivée d’air (0,375 in de dia., partie arrière) pour échange d’atmosphère inerte ; quelques fuites au niveau de la porte
  • La plaque de sole Moldatherm amovible et remplaçable supporte les charges et évite les détériorations en cas de déversement
  • Isolation Moldatherm écoénergétique avec éléments chauffants intégrés
  • Commutateur de sécurité pour porte permettant de couper l’alimentation de l’élément chauffant lorsque la porte est ouverte ; protège l’élément chauffant et réduit l’exposition de l’utilisateur
Contrôleur numérique à point de consigne unique
  • Segment unique, point de consigne unique, rampe unique jusqu’au point de consigne
Programme numérique unique, contrôleur programmable à segments multiples
  • Programme unique à segments multiples pour contrôle de la température d’accélération/décélération et de pause (temporisation)
Informations de commande :
Le port de communication numérique RS485 en option permet de connecter le contrôleur à un PC pour la surveillance et le contrôle à distance de l’étuve. Possibilité de connecter jusqu’à 30 unités à un seul PC.
Comprend
Cordon d’alimentation de 10 in sauf sur les modèles 1,5 ft3 qui nécessitent un cordon d’alimentation ou des câbles fourni(s) par le client.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 0.65 cu.ft.
Certifications/Conformité UL
Description 18.4 L; Digital/OTP Control; 240V, 50/60Hz; 3500W
Capacité (métrique) 18,4 l
max. (métrique) 100°C à 1100°C
Type Digital, OTP
Consommation électrique 3500 w
Régulation de la température Numérique/OTP
Dimensions (P x l x H) intérieures 9 x 9 x 14 in. (22.9 x 22.9 x 35.6 cm)
Dimensions (L x l x H) extérieures 25.75 x 21 x 26 in. (65.4 x 53.3 x 66 cm)
Longueur (impériale) 25,75 po
Longueur (métrique) 65.4
Largeur (impériale) 9 in.
Largeur (métrique) 53.3 cm
Largeur (métrique) intérieure 22.9 cm
Hauteur (impériale) 26 in.
Hauteur (impériale) intérieure 14 in.
Hauteur (métrique) 66 cm
Hauteur (métrique) intérieure 35.6 cm
Profondeur (impériale) intérieure 9 in
Profondeur (métrique) intérieure 22.9 cm
Poids à l’expédition (impériale) 130 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 59 kg
Alimentation électrique 208/240 V, 50/60 Hz
Tension 208/240 V
Fréquence 50/60 Hz