Learn More
Edulab Rail d'air linéaire avec accessoires
Code produit 30280263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
1.5 m
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
30280263 1.5 m 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30280263 Fournisseur Edulab Code fournisseur VTT12305003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    225.36€ / 1 kits
    Économisez 22.64€
    9% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Une méthode abordable pour étudier la dynamique dans un environnement sans frottement, idéale pour observer les collisions et démontrer la conservation de la quantité de mouvement.
  • Permet de réaliser des expériences sur la vitesse, la force, l'accélération, le transfert d'énergie, le mouvement harmonique simple et le mouvement sur des plans horizontaux et inclinés.
  • Fabriqué en aluminium extrudé durable pour une résistance et une stabilité optimales en laboratoire
  • Planeurs inclus, conçus pour fonctionner avec des masses à fentes standard.
  • Livré avec un pack d'accessoires contenant des véhicules, des charges lourdes, des catapultes et des amortisseurs.
  • Soutient l'étude de la conservation de la quantité de mouvement et d'autres principes fondamentaux de la physique.
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pista de aire lineal
Type de produit Pista de aire
Quantité 1
Longueur (impériale) 1.5 m
REMARQUE : cette poursuivre l’air doit être utilisée avec le Edulab souffleur de pression linéaire (VTT12303290).