Learn More
Acide alkylbenzènesulfonique linéaire, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
3 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337318 250 g 250g
11347318 1 kg 1kg
11327318 3 x 1 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11337318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030574.30
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 68584-22-5 | C18H30O3S | 326.495 g/mol
Dodecyl Benzene Sulfonic Acid can be used in all types of household, industrial and institutional cleaners including laundry, dishwash, carwash, hard surface and general purpose detergents. It can also be utilized as an intermediate in preparation of emulsifiers and wetting and foaming agents. Unneutralized compound is an effective surfactant in acidic products such as liquid bowl, aluminum and dairy cleaners. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharma synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68584-22-5
Formule moléculaire C18H30O3S
Poids moléculaire (g/mol) 326.495
Numéro MDL MFCD00147445
Clé InChI QJRVOJKLQNSNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-3-dodecyl benzenesulphonic acid, c10-c16 alkylbenzenesulfonic acid, 3-4-sulfophenyl dodecane, benzenesulfonic acid, 4-1-ethyldecyl, benzenesulfonic acid, c10-16-alkyl derivs., dsstox_cid_7923, 4-dodecan-3-yl benzenesulfonic acid, c10-c16 alkyl benzene sulfonic acid
CID PubChem 29249
Nom IUPAC acide 4-dodécan-3-ylbenzènesulfonique
SMILES CCCCCCCCCC(CC)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Linear alkylbenzenesulfonic acid
Quantité 250 g
Numéro UN UN2586
Informations sur la solubilité It is soluble in water. 300,000mg/L at 20°C .
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Linear alkylbenzenesulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Linear alkylbenzenesulfonic acid