Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à codes-barres linéaires
GREENER_CHOICE
Code produit 10205212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
1,5 ml
1,8 ml
1.8ml
5 ml
Diamètre (métrique):
12 mm
12,5 mm
12.5mm
13,5 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Longueur (métrique):
38,1 mm
48 mm
48mm
48 mm
48,3 mm
92 mm
Conditionnement:
1800 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Stérilité Longueur (métrique) unitSize
10205212 2 ml 13,5 mm Stérile 38,1 mm 500 pièces
10758514 1,5 ml 12 mm Stérile 48 mm 500 pièces
10738324 1,5 ml 13,5 mm Stérile 48,3 mm 500 pièces
12813143 1,8 ml 12.5mm Stérile 48mm 1800 pièces
10317862 1.8ml 12,5 mm Non stérile 48 mm 1800 pièces
10653513 5 ml 13,5 mm Stérile 92 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10205212 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50010012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.98€
    347.40€ / 500 pièces
    Économisez 73.58€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Simplifiez le suivi de vos cryotubes grâce à des codes-barres linéaires résistants imprimés directement sur le côté du tube.
Simplifiez l’inventaire des échantillons. Les tubes à code-barres linéaires Thermo Scientific™ sont équipés de cryotubes Thermo Scientific™ Nunc™ et Thermo Scientific™ Nalgene™ avec les codes-barres directement imprimés et plus robustes que les étiquettes. Choisissez l’une des options non personnalisées disponibles ou appelez pour connaître les options personnalisées dans une large gamme de types de codes, longueurs et de formats.
Caractéristiques :
  • Code-barres noir imprimé directement sur fond blanc pour un contraste et une lisibilité élevés, même dans des conditions de grande congélation
  • Code lisible à l’œil nu sous le code-barres pour une identification visuelle facile sans lecteur de code-barres
  • Code-barres résistant à l’IPA, au DMSO, à l’eau de javel 5 %, aux acides acétiques 10 % et au NaOH 10 %
  • Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue de l’échantillon et tubes certifiés exempts de DNAse et RNAse pour des applications génomiques
  • Options de filetage externe ou interne disponibles
  • Certification SAL 10-6 pour une assurance de la stérilité la plus élevée qui soit
  • Adaptés au stockage, du stockage frigorifique général (+4°C) à la phase vapeur de l’azote liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) externe 0,5 po
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 2 ml
Forme du fond Conique
Matériau Polypropylène
Type de filetage Externe
Longueur (impériale) 1,5 po
Longueur (métrique) 38,1 mm
Nbre par carton 500
Nb par paquet 25
Exempt de RNase Oui
Code-barres Code-barres linéaire
Gamme de produits Nalgene
Stérilité Stérile
Graduated Non
Anti-rotation Oui
Quantité d’emballage 500/carton
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (impériale) 0,0405 oz.
Exempt de DNase Oui
Hauteur (métrique) 38,1 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) 13,5 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.