Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution de polyacrylamide linéaire pour précipitation d’ADN/ARN, qualité biologie moléculaire
Code produit 15454705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15454705 1mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15454705 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J67830.XF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent, incolore
Contenu et stockage -30°C à -10°C
Type de produit Solution de polyacrylamide linéaire
Quantité 1mL
Synonyme LPA solution for DNA/RNA precipitation, Molecular Biology Grade;
Forme Liquide