Learn More
Checkers Protège-câble à usage intensif à 3 canaux Linebacker™
Code produit 17702428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune, Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17702428 Jaune, Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17702428 Fournisseur Checkers Code fournisseur PLBS0004YO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.15€
    365.91€ / 1 pièces
    Économisez 57.24€
    13% de réduction
Expédition estimée: 10-11-2026
Le protège-câble à 3 canaux Linebacker avec ouverture par le haut à charnière sécurise le passage motorisé et piétonnier, tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages dans des conditions météorologiques et des environnements
  • Le protège-câble à 3 canaux à usage intensif Linebacker™ avec ouverture par le haut à charnière sécurise le passage motorisé et piétonnier, tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages dans des conditions météorologiques et des environnements de travail extrêmes
  • La conception modulaire d’assemblage sécurisé est idéale pour les applications pétrolières et gazières, minières, militaires et autres environnements industriels intégrant des véhicules lourds et des chariots élévateurs
Spécification
Dimensions (L x l x H) 51 x 91 x 8 cm
Couleur Jaune, Orange
Type Protège-câble