Learn More
Checkers Protège-câble à usage intensif à 5 canaux Linebacker™
Code produit 17792418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune, Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17792418 Jaune, Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17792418 Fournisseur Checkers Code fournisseur PLBS0002YO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.13€
    285.24€ / 1 pièces
    Économisez 65.89€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le protège-câble à 5 canaux Linebacker avec ouverture par le haut à charnière sécurise le passage motorisé et piétonnier, tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages dans des conditions météorologiques et des environnements
  • Le protège-câble à 5 canaux à usage intensif Linebacker™ avec ouverture par le haut à charnière sécurise le passage motorisé et piétonnier, tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages dans des conditions météorologiques et des environnements de travail extrêmes
  • La conception modulaire d’assemblage sécurisé est idéale pour les applications pétrolières et gazières, minières, militaires et autres environnements industriels intégrant des véhicules lourds et des chariots élévateurs
Spécification
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Largeur (métrique) 51 cm
Couleur Jaune, Orange
Matériau Polyuréthane
Type Protège-câble