Learn More
Checkers Éléments de terminaison à usage intensif à 5 canaux Linebacker™
Code produit 17712428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17712428 Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17712428 Fournisseur Checkers Code fournisseur PLBS0007OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    153.20€
    123.95€ / 1 pièces
    Économisez 29.25€
    19% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Élément de terminaison à 5 canaux Linebacker™ à utiliser avec le protège-câble à usage intensif Linebacker™. Fournit un bord biseauté à l’extrémité des protège-câbles pour un passage motorisé et piétonnier plus sécurisé tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages.
  • Élément de terminaison à 5 canaux Linebacker™ à utiliser avec le protège-câble à usage intensif Linebacker™
  • Fournit un bord biseauté à l’extrémité des protège-câbles pour un passage motorisé et piétonnier plus sécurisé tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages
  • Les éléments de terminaison à 5 canaux sont vendus par paires (mâle et femelle)
Spécification
Dimensions (L x l x H) 51 x 19 x 6 cm
Couleur Orange
Matériau Polyéthylène
Type Éléments de terminaison à 5 canaux