Learn More
Checkers Virage à gauche à 5 canaux Linebacker™
Code produit 17732428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune, Orange
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17732428 Jaune, Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17732428 Fournisseur Checkers Code fournisseur PLBS0009YO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.57€
    242.17€ / 1 pièces
    Économisez 56.40€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Virage à 5 canaux Linebacker™ à utiliser avec le protège-câble à usage intensif Linebacker™ pour créer un virage à 45 degrés. Sécurise le passage motorisé et piétonnier tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages.
  • Virage à 5 canaux Linebacker™ à utiliser avec le protège-câble à usage intensif Linebacker™ pour créer un virage à 45 degrés
  • Sécurise le passage motorisé et piétonnier tout en protégeant les câbles électriques et les tuyaux contre les dommages
Spécification
Dimensions (L x l x H) 51 x 64 x 6 cm
Couleur Jaune, Orange
Matériau Polyéthylène
Type Virage à gauche