Learn More
Gilac™ Doublure pour panier de fermentation - Grand modèle
Description
- Doublure en coton pour bannetons G070140 - G070170.
- La grande hotte à banneton de Gilac est spécialement conçue pour recouvrir les grands bannetons utilisés dans les boulangeries artisanales.
- Il offre une protection et une hygiène supplémentaires lors de la levée des gros pains.
- Fabriquée dans un tissu robuste et respirant, cette housse maintient l'humidité idéale, favorisant ainsi une levée uniforme de la pâte.
- Sa taille personnalisée assure un ajustement parfait aux grands pains, garantissant une couverture complète.
- Réutilisable et facile d'entretien, c'est une solution pratique pour les boulangers exigeants en matière de qualité et d'efficacité.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tapa de sartén |
| Matériau | Coton |
| À utiliser avec (équipement) | Grand panier pour épreuves |