Learn More
Linézolide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15502393 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15502393 250 mg 250mg
15592383 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15502393 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460592500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    103.65€ / 250mg
    Économisez 11.35€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Linézolide, Zyvox, CAS nº 165800-03-3 est un antibiotique synthétique de la famille des oxazolidinones.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le linézolide est un composé organoflurique et un acétamide.
•Le linézolide agit en inhibant la formation du complexe d’initiation en se liant à la sous-unité ribosomale 50S
Applications
• Le linézolide est efficace contre les microbes staphylocoques et entérocoques
•Il est très efficace contre les organismes à Gram positif, en particulier ceux qui résistent à la méthicilline, à la vancomycine et à la pénicilline
• Convient à la recherche sur la résistance aux antibiotiques, la réactivité croisée et les mécanismes des médicaments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165800-03-3
Formule moléculaire C16H20FN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 337.35
Clé InChI TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
Synonyme linezolid, zyvox, zyvoxid, s-n-3-3-fluoro-4-morpholinophenyl-2-oxooxazolidin-5-yl methyl acetamide, zyvoxam, linezolide, linezlid, zyvoxa, linezolid usan:inn, unii-isq9i6j12j
CID PubChem 441401
ChEBI CHEBI:63607
Nom IUPAC N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholine-4-ylphényl)-2-oxo-1,3-oxazolidine-5-yl]méthyle]acétamide
SMILES CC(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Linezolid
Point de fusion 181.0°C to 183.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 337.35
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Linezolid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.