Learn More
Linezolid, TRC
Product Code. 30041051
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30041051 50 mg 50mg
18082420 10 mg 10mg
18043210 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30041051 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCL46650050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 165800-03-3
Formule moléculaire C16 H20 F N3 O4
Poids moléculaire (g/mol) 337.35
Synonyme Acetamide, N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, N-{[(S)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl}acetamide;Acetamide, N-[[3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)-, (S)-Linezolid, Averozolid, Linezolid, Linospan, Linox, Lizoforce, Lizolid, N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, PNU 100766, U 100766, Zyrox, Zyvox, Zyvoxid
Nom IUPAC N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morpholine-4-ylphényl)-2-oxo-1,3-oxazolide-5-yl]méthyl]acétamide
SMILES CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
Specifications
Nom chimique ou matériau Linezolid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Poids de la formule 337.1438
Pourcentage de pureté >95%