Learn More
Epredia™ Système de coloration linéaire Linistat, 220 VCA à 240 VCA
Code produit 12993745 Tous les produits Epredia Produits
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12993745 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur B1000201
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le Linistat est un système de coloration linéaire compact et efficace qui convient parfaitement aux coupes congelées H-E. Il est conçu pour être placé sur la plupart des cryostats afin de rationaliser le flux de travaux lors de la réalisation de coupes en congélation.
  • Son faible encombrement permet de le placer sur la plupart des cryostats pour un flux de travail ininterrompu lors de la réalisation de coupes en congélation
  • Il comprend 14 stations de coloration (de 20 secondes chacune), de l’eau courante et un réservoir de collecte d’une capacité de 13 lames
  • Le temps total de coloration est inférieur à cinq minutes
  • Pour les situations qui nécessitent une coloration manuelle, l’opérateur peut manuellement tremper la lame dans les stations, il n’est donc pas nécessaire de recourir à des bacs de coloration différents
  • Les pinces porte-lames à code couleur correspondent aux lames colorées et aux milieux d’enrobage colorés pour coupes congelées colorés Epredia™ Cryochrome™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de lame 13
Nbre de stations de réactif 14
À utiliser avec (équipement) Cryostat
Poids (impériale) 16 lb.
Poids (métrique) 7.3 kg
Hauteur (impériale) 11 in.
Hauteur (métrique) 27 cm
Longueur (impériale) 25.6 in.
Longueur (métrique) 64 cm
Largeur (impériale) 7 in.
Largeur (métrique) 16 cm
Fréquence 50/60 Hz
Tension 220/240 V