Learn More
Linolenic-1-13C Acid, TRC
Code produit 30477196
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30477196 25 mg 25mg
30477639 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30477196 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL46765325MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 224568-13-2
Formule moléculaire C1713CH30O2
Poids moléculaire (g/mol) 279.42
Synonyme (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C Acid, (Z,Z,Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic-1-13C Acid, (all-Z)-9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C Acid, 9,12,15-all-cis-Octadecatrienoic-1-13C Acid, all-cis-9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C Acid, cis-∆9,12,15-Octadecatrienoic-1-13C acid, α-Linolenic-1-13C Acid
Nom IUPAC (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoic-1-13C acid
SMILES O[13C](CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Linolenic-1-13C Acid
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-/i18+1
Poids de la formule 279.23