Learn More
Acide linolénic, TRC
Code produit 30133878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133878 5 g 5g
17917724 1 g 1g
17928784 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133878 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL4676505G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 463-40-1
Formule moléculaire C18 H30 O2
Poids moléculaire (g/mol) 278.43
Synonyme 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (9Z,12Z,15Z)-, 9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)-, Linolenic acid (8CI), (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid, (Z,Z,Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, (all-Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid, 18:3n-3, 9,12,15-all-cis-Octadecatrienoic acid, 9-cis,12-cis,15-cis-Octadecatrienoic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid, alpha-Linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid, cis-9,cis-12,cis-15-Octadecatrienoic acid, cis-δ9,12,15-Octadecatrienoic acid, α-Linolenic acid
Nom IUPAC Acide (9Z,12Z,15Z)-octadéca-9,12,15-triénoïque
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau cis alpha-Linolenic acid (ALA)
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-
Poids de la formule 278.2246
Pourcentage de pureté >95%