Learn More
Chlorure de linoléyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Linoleoyl Chloride |
| CAS | 7459-33-8 |
| Formule moléculaire | C18 H31 Cl O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoyl Chloride, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoyl Chloride, (Z,Z)-Octadeca-9,12-dienoyl Chloride, Linoleic Acid Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)Cl |
| Nom IUPAC | (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoyle chlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 298.89 |
| Poids de la formule | 298.2063 |