Learn More
Linomide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436909 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15436909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65453.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Un immunomodulateur avec des propriétés antitumorales
  • Inhibe l’apoptose des cellules T in vivo ; inhibe également l’angiogenèse chez les rats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Linomide
CAS 84088-42-6
Couleur Blanc
Formule moléculaire C18H16N2O3
Numéro MDL MFCD00866331
Quantité 10 mg
Synonyme linomide, roquinimex, roquinimexum latin, roquinimex usan:inn, ccris 7673, fcf 89, fcf-89, n-phenyl-n-methyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-quinoline-3-carboxamide, 1,2-dihydro-4-hydroxy-n,1-dimethyl-2-oxo-3-quinolinecarboxanilide, 4-hydroxy-n,1-dimethyl-2-oxo-n-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide
Clé InChI SGOOQMRIPALTEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C2=CC=CC=C2C(=C(C1=O)C(=O)N(C)C3=CC=CC=C3)O
Nom IUPAC 4-hydroxy-N,1-diméthyl-2-oxo-N-phénylquinoline-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 308.337
CID PubChem 54676478
Poids de la formule 308.33
Forme physique Solide