Learn More
Linuron, TRC
Code produit 30136204
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136204 1 g 1g
17918039 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136204 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL4685001G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330-55-2
Formule moléculaire C9 H10 Cl2 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 249.09
Synonyme Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methyl- (6CI,7CI,8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methoxy-N-methylurea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methoxy-3-methylurea, 1-Methoxy-1-methyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl-1-methoxyurea, 3-(3',4'-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, Afalon, Afalon Dys. 450SC, Afalon inuron, Alfalon, Alfalone, Aphalon, Cephalon, Du Pont 326, Du Pont Herbicide 326, Galolin Mono, Herbicide 326, Linex, Linex (herbicide), Linurex, Linuron, Liron, Lorex, Lorox, Methoxydiuron, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-methoxy-N'-methylurea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-methyl-N'-methoxyurea, Sarclex, Sinuron
Nom IUPAC 3-(3,4-dichlorophényl)-1-méthoxy-1-méthylurée
SMILES CON(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Linuron
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
Poids de la formule 248.0119