Learn More
Liothyronine, MedChemExpress
Code produit 16481976
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481976 500 mg
16478016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16481976 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYA0070A
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
MedChemExpress Liothyronine is an active form of thyroid hormone. Liothyronine is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Liothyronine is an active form of thyroid hormone. Liothyronine is a potent thyroid hormone receptors TRα and TRβ agonist with Kis of 2.33 nM for hTRα and hTRβ, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Liothyronine
CAS 6893-02-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H12I3NO4
Quantité 500 mg
Synonyme Triiodothyronine 3,3',5-Triiodo-L-thyronine T3
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (76.81 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : 16.67 mg/mL (25.61 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 11 with NaOH and heat to 60°C)
SMILES OC1=C(I)C=C(OC2=C(I)C=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2I)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 650.97
Poids de la formule 650.97
Pourcentage de pureté 98.22%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death