Description
Les lipases catalysent l’hydrolyse d’esters dans des solutions aqueuses et la synthèse d’esters dans des solutions non aqueuses. Elles produisent également des groupes hydroxylés et carboxyliques par l’hydrolyse de liaisons d’ester dans le poly(éthylèn
Spécification
Spécification
| Couleur | Crème |
| À utiliser avec (application) | Les lipases sont utilisées dans l’industrie pour la synthèse des composés chiraux et la production de biodiesel par transestérification. |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Source | Porcs |
| Quantité | 20 g |
| Forme | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- lipase
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: lipase