Learn More
AHLSTROM Carte d'épargne lipidique
Description
Lipide Saver™ comporte cinq cercles imprimés de 12 mm, chacun pouvant contenir jusqu'à 70 μl de sang, permettant un prélèvement maximal de 350 μl. Compatible avec les systèmes de poinçonnage manuels et semi-automatisés, Lipid Saver™ s'intègre parfaitement aux technologies actuelles de prélèvement de sang séché (DBS). Le papier de prélèvement est traité chimiquement avec une solution stabilisatrice exclusive, empêchant la dégradation oxydative des analytes et assurant l'intégrité de l'échantillon sur de longues périodes.
Principaux domaines d'utilisation :
- Lipidomique
- Bien-être
- Prévention des maladies
- Pharmacovigilance thérapeutique
Spécification
Spécification
| Type de produit | Fiche de prélèvement et de transport d'échantillons |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Matériau | Fibres absorbantes pures |
| Forme | Rectangulaire |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 70 μZone d'échantillonnage L/ |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |