Learn More
Lipoamide, MedChemExpress
Code produit 16488636
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488636 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16488636 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1142
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
MedChemExpress Lipoamide is a coenzyme, which transfer acetyl and hydrogen in Pyruvate deacylation oxidation Process, used for pharmaceuticals.
Lipoamide is a coenzyme, which transfer acetyl and hydrogen in Pyruvate deacylation oxidation Process, used for pharmaceuticals.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lipoamide
CAS 940-69-2
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H15NOS2
Quantité 100 mg
Synonyme (±)-α-Lipoamide DL-Lipoamide DL-6,8-Thioctamide
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (243.50 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N)CCCCC1SSCC1
Poids moléculaire (g/mol) 205.34
Poids de la formule 205.34
Pourcentage de pureté 96.04%
Qualité Research
Forme physique Solid