Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes capillaires LIPODEX™ B pour GC
Code produit 10167440 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 m
50 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
10167440 50 m 1 pièce
10310851 25 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
L’eau en tant que solvant est strictement interdite pour toutes les phases de cyclodextrine. Il est recommandé de sécher l’échantillon et de le dissoudre dans un solvant non polaire approprié.
Code produit 10167440 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 723362.50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’eau en tant que solvant est strictement interdite pour toutes les phases de cyclodextrine. Il est recommandé de sécher l’échantillon et de le dissoudre dans un solvant non polaire approprié.
Permet d’analyser de nombreux composés sans dérivatisation. Les colonnes capillaires Macherey-Nagel™ LIPODEX™ B pour GC sont des phases avec six unités de glucose α-cyclodextrine pour la séparation énantiomère en chromatographie en phase gazeuse. Cette phase lipophile avec des ligants non polaires longs est une phase chimiquement non liée.
L’un des principaux avantages des colonnes LIPODEX est que de nombreux composés peuvent être analysés sans dérivatisation. Toutefois, pour certaines substances, l’énantiosélectivité peut être favorablement influencée par la formation de dérivés. La alkylation et/ou l’acylation régiosélective des groupes hydroxyles conduit à des phases lipophiles avec une énantiosélectivité variable, qui sont bien adaptées aux analyses d’énantiomères GC.
Il n’est pas possible de faire une prévision générale sur quelle phase LIPODEX™ pourra résoudre une tâche de séparation donnée. Même pour les composés ayant de petites différences structurelles ou dans des séries homologues, l’énantiodifférenciation peut être très différente.
  • Matériau de base : oligosaccharides cycliques composés de six unités de glucose α-cyclodextrine liées par des liaisons α-1,4
  • hexakis-(2,6-di-O-pentyl-3-O-acetyl)-α-cyclodextrine
  • Ligands : R2=R6=pentyle, R3=acétyle ; n=1
  • Recommandé pour les lactones, diols (carbonates cycliques), aminols, aldols (O-TFA), dérivés du glycérol (carbonates cycliques)
Spécification
Température max. Pour les opérations isothermes : 200°C, pour les isothermes courts dans un programme de température : 220°C
Diamètre (métrique) 0,4 mm
Type Colonne capillaire GC
Diamètre (métrique) interne 0,25 mm
Phase stationnaire Lipodex™ B
À utiliser avec (application) Séparation des énantiomères
Longueur (métrique) 50 m
Matériau de remplissage Lipodex™ B
Polarité Apolaire
Quantité 1/boîte