Description
L’un des principaux avantages des colonnes LIPODEX est que de nombreux composés peuvent être analysés sans dérivatisation. Toutefois, pour certaines substances, l’énantiosélectivité peut être favorablement influencée par la formation de dérivés. La alkylation et/ou l’acylation régiosélective des groupes hydroxyles conduit à des phases lipophiles avec une énantiosélectivité variable, qui sont bien adaptées aux analyses d’énantiomères GC.
Il n’est pas possible de faire une prévision générale sur quelle phase LIPODEX™ pourra résoudre une tâche de séparation donnée. Même pour les composés ayant de petites différences structurelles ou dans des séries homologues, l’énantiodifférenciation peut être très différente.
- Matériau de base : oligosaccharides cycliques composés de six unités de glucose α-cyclodextrine liées par des liaisons α-1,4
- hexakis-(2,6-di-O-pentyl-3-O-acetyl)-α-cyclodextrine
- Ligands : R2=R6=pentyle, R3=acétyle ; n=1
- Recommandé pour les lactones, diols (carbonates cycliques), aminols, aldols (O-TFA), dérivés du glycérol (carbonates cycliques)
Spécification
Spécification
| Température max. | Pour les opérations isothermes : 200°C, pour les isothermes courts dans un programme de température : 220°C |
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Phase stationnaire | Lipodex™ B |
| À utiliser avec (application) | Séparation des énantiomères |
| Longueur (métrique) | 25 m |
| Matériau de remplissage | Lipodex™ B |
| Polarité | Apolaire |
| Quantité | 1/boîte |