Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ 2000
Description
Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 est un agent de transfection polyvalent qui s’est avéré capable de transfecter la plus vaste variété de lignées de cellules adhérentes et en suspension. Les chercheurs utilisent le réactif Lipofectamine™ 2000 pour les expériences d’extinction de gènes par ARNsi et ARNsh, ainsi que pour les études d’expression génétique. Le Lipofectamine™ 2000 est notre meilleur réactif de transfection pour la co-transfection d’ARNsi et d’ADN plasmidique.
Avec le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000, vous obtiendrez :
Une efficacité de transfection exceptionnelle dans une très large gamme de lignées cellulaires et les plus hauts niveaux d’expression des protéines recombinantes (voir tableau)
Des performances supérieures pour la co-transfection du pARNi et de l’ADN plasmide
Une efficacité prouvée dans la présence de sérum—élimine le besoin de changer de milieu de culture à la suite de la transfection
Des performances fiables pour les applications à rendement élevé
Le meilleur choix pour établir des lignées cellulaires stables
Un réactif de transfection à haute performance pour l’expression génétique et l’inhibition des gènes
Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 fonctionne efficacement avec toutes les lignées cellulaires courantes ainsi qu’avec de nombreux complexes et peut être utilisé dans des milieux avec ou sans sérum. Pour l’inhibition génétique, les transfections hautement efficaces du réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 permettent des expériences de haut niveau d’extinction des gènes, ce qui est nécessaire à l’obtention de résultats convaincants. Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 est le premier choix pour la co-transfection, de par efficacité en matière de transfection aussi bien d’ARNsi que d’ADN plasmidique. Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 est facile à utiliser : il se mélange avec de l’acide nucléique et s’ajoute à la culture cellulaire.
Idéal pour un travail à haut débit
La simplicité et la vitesse combinées à une efficacité de transfection élevée font du réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 le réactif idéal pour l’expression de protéines transitoires ou les transfections ARNi à haut débit. Les conditions de transfection peuvent facilement être établies pour les systèmes robotiques ou automatisés utilisés dans de telles applications.
Avec le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000, vous obtiendrez :
Un réactif de transfection à haute performance pour l’expression génétique et l’inhibition des gènes
Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 fonctionne efficacement avec toutes les lignées cellulaires courantes ainsi qu’avec de nombreux complexes et peut être utilisé dans des milieux avec ou sans sérum. Pour l’inhibition génétique, les transfections hautement efficaces du réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 permettent des expériences de haut niveau d’extinction des gènes, ce qui est nécessaire à l’obtention de résultats convaincants. Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 est le premier choix pour la co-transfection, de par efficacité en matière de transfection aussi bien d’ARNsi que d’ADN plasmidique. Le réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 est facile à utiliser : il se mélange avec de l’acide nucléique et s’ajoute à la culture cellulaire.
Idéal pour un travail à haut débit
La simplicité et la vitesse combinées à une efficacité de transfection élevée font du réactif de transfection Lipofectamine™ 2000 le réactif idéal pour l’expression de protéines transitoires ou les transfections ARNi à haut débit. Les conditions de transfection peuvent facilement être établies pour les systèmes robotiques ou automatisés utilisés dans de telles applications.
Informations sur la commande
Emballage durable. Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Chaque unité contient un flacon de réactif Lipofectamine™ 2000 (0,3 ml). Conserver entre 2 et 8°C. Garanti stable pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. |
| Type de cellule | Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter |
| Format | Plaque à 96 puits |
| Type d’échantillon | ADN plasmide, ARNic synthétique, plasmides d’ARNi (ARNsh, miR) |
| À utiliser avec (application) | Transfection |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec le haut débit |
| Gamme de produits | Lipofectamine |
| Type de produit | Réactif de transfection |
| Quantité | 0,3 mL |
| Compatible avec le sérum | Oui |
| Afficher plus |