Learn More
Applied Biosystems™ Mélange Master Mix TaqMan™ Fast Advanced
Product Code. 13428456 Shop All Applied Biosystems Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Unit Size:
1 kit
1 pièce
10mL
1mL
5 pièces
50mL
Product Code. Quantité unitSize
13428456 1 x 1 ml 1mL
11380912 1 x 5 ml 1 pièce
12634225 2 x 5 ml 10mL
13438456 5 x 5 ml 5 pièces
13448456 10 x 5 ml 1 kit
13418456 1 x 50 ml 50mL
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13428456
Brand: Applied Biosystems™ 4444556
This item is not returnable. View return policy
Le mélange Master Mix TaqMan™ Fast Advanced a été conçu pour égaler ou dépasser les performances des mélanges Master Mix standard en raccourcissant les délais d’exécution (<40 minutes).
TaqMan Fast Advanced Master Mix delivers accurate quantification and dependability in less time on an array of qPCR instrument platforms. It provides best in class performance, including the widest quantifiable range, in both single and duplex reactions, even with challenging targets. TaqMan Fast Advanced Master Mix contains AmpliTaq Fast DNA Polymerase, uracil-N-glycosylase (UNG), dNTPs with dUTP, ROX dye (passive reference), and optimized buffer components. It is supplied at a 2X concentration.
  • Offre une quantification précise et une grande fiabilité en un temps réduit sur un grand nombre d’instruments qPCR.
  • Offre les meilleures performances de sa catégorie, y compris la plage quantifiable la plus étendue, avec les réactions simples et duplex, même avec des cibles difficiles.
  • Le Master Mix TaqMan Fast Advanced contient de l’ADN polymérase rapide AmpliTaq, de la glycosylase Uracil-N (UNG), des dNTP avec dUTP, du colorant ROX (référence passive) et des composants tampon optimisés.
  • Conçu pour garantir une performance égale ou supérieure aux Master Mix standard.
  • Développé pour maintenir un niveau élevé de performance dans les réactions préassemblées pendant 72 heures maximum.
  • Il est fourni à une concentration de 2X.
  • Conserver à 4°C.
Les caractéristiques du Master Mix TaqMan Fast Advanced sont les suivantes :
  • Les meilleures performances de sa catégorie : la sensibilité, la précision, l’échelle dynamique et la spécificité sont meilleures par rapport aux mélanges standard en mode standard.
  • Développé pour améliorer la stabilité de paillasse : stabilité à température ambiante pendant 72 heures maximum dans des réactions préassemblées.
  • Optimisé pour le multiplexage : validé pour un duplexage avec des dosages de contrôles positifs internes exogènes et endogènes.
  • Délais d’exécution raccourcis : optimisé pour le mode rapide sur des instruments rapides et pour des conditions de cyclage rapide sur des instruments standard.
  • Transition homogène en expériences : validé avec des dosages TaqMan pour l’expression génétique et les microARN et les micros cartes fluidiques TaqMan.
Order Info
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 2X
Contenu et stockage Contient 1 tube (1 ml) de Master Mix TaqMan Fast Advanced 2X suffisant pour 100 réactions
Master Mix TaqMan Fast Advanced contient l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, de l’Uracil-N glycosylase (UNG), des dNTP (avec dUTP), du colorant ROX (référence passive) et un tampon optimisé.
Stockage à 4°C.
Méthode de détection Amorce-sonde
Forme Liquide
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Fast
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT System, QuantStudio 12k Flex, QuantStudio 3, QuantStudio 5, QuantStudio 6 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 7 Pro, StepOne, StepOnePlus, ViiA 7 System
Capacité multiplex Duplex
Colorant de référence passive ROX (Pre-mixed)
Gamme de produits TaqMan
Type de produit Master Mix Fast Avanced
Quantité 1 x 1 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Spécificité cible cDNA or gDNA only
À utiliser avec (application) Gene Expression, DNA Quantitation, Presence/Absence, miRNA analysis
Thermostabilité 72 hr., Assembled Reaction
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Nbre de réactions 100 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 1 mL
Comprend dUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple) High