Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Cas9 Lipofectamine™ CRISPRMAX™
Code produit 15466014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
0,3 mL
0,75 ml
1,5 ml
Conditionnement:
0.75mL
10 réactions
150 réactions
25 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466014 0,75 ml 0.75mL
15435884 0,3 mL 25 réactions
15525219 0,1 ml 10 réactions
15535219 1,5 ml 150 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15466014 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur CMAX00008
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le premier réactif de transfection de nanoparticules lipidiques optimisé pour la distribution de protéines CRISPR-Cas9.
Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfection Reagent is the first optimized lipid-based transfection reagent for CRISPR knockout applications. It effectively delivers the Cas9 protein and guide RNA (gRNA) ribonucleoprotein (RNP) complex, ensuring high transfection efficiency and effective gene knockout. The proprietary lipid-based transfection reagent minimizes cellular toxicity, making it suitable to for sensitive cells. Its ease of use and compatibility with high-throughput screening make it a cost-effective alternative to electroporation.
  • Efficacité de clivage démontrée : test sur plus de 20 types de cellules : CSPi, mESC, N2A, CHO, A549, HCT116, HeLa, HEK293 et plusieurs autres
  • Faible toxicité cellulaire : quantité moindre de cellules requises pour lancer votre expérience
  • Compatible haut débit — une solution de distribution idéale pour le format à 96 puits
  • Le réactif de transfection Lipofectamine CRISPRMAX augmente la probabilité réussite du clivage et de recombinaison, en particulier lorsqu’elles sont combinées à notre TrueCut Cas9 Protein v2 et notre ARNg synthétique TrueGuide.
  • Contrairement au plasmide CRISPR ou à l’ARNm Cas9, la protéine Cas9 permet un clivage supérieur dans les cellules primaires et les cellules souches.
  • Élimine le besoin de transcription ou de traduction de la charge utile et supprime le risque d’intégration génomique ; Ne dépend pas du cycle cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Contenu et stockage Contient un flacon de réactif Lipofectamine CRISPRMAX et un flacon de réactif Cas9 Plus.
Conserver entre 2 et 8°C. Ne pas congeler.
Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon Protéine, Ribonucléoprotéine, Ribonucléoprotéine Cas9, Cas9, Plasmide
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Gamme de produits CRISPRMAX, Lipofectamine
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 0,75 ml
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur glace