Learn More
Invitrogen™ Réactif Lipofectamine™ LTX avec réactif PLUS™
Code produit 12353563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mL
0,3 mL
1 ml
Conditionnement:
0.30mL
1 pièce
1mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12353563 0,3 mL 0.30mL
12343593 0,1 mL 1 pièce
10573013 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12353563 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 15338030
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réactif Lipofectamine™ LTX avec réactif PLUS™
Le réactif Lipofectamine™ LTX est un réactif de transfection de plasmides qui offre un bon équilibre entre puissance et douceur pour vos cellules, ce qui se traduit par les efficacités et les viabilités de transfection les plus élevées possibles. Le réactif Lipofectamine™ LTX est une solution avancée pour l’expression génétique dans les types de cellules courants comme difficiles. Aucun autre réactif de transfection spécifique à l’ADN plasmidique ne peut égaler l’efficacité, la praticité et la douceur du réactif Lipofectamine™ LTX pour la transfection de lignées cellulaires primaires, difficiles et sensibles. Le réactif Lipofectamine™ LTX est synthétisé à partir de composants d’origine 100 % non animale, ce qui facilite la validation de l’absence de maladies zoonotiques, comme l’ESB ou des virus, dans les expériences de recherche ou les lignées cellulaires.
Le réactif Lipofectamine™ LTX offre :
• Meilleure livraison : transfection d’une large gamme de types de cellules, y compris les cellules primaires difficiles et sensibles, avec une haute efficacité
• Meilleures performances : association d’une grande efficacité de transfection à une viabilité cellulaire maximale (> 90 %)
• Protocoles optimisés : protocoles rapides et simples fournis pour la plupart des lignées cellulaires
• Réactif hautement efficace pour générer des lignées cellulaires stables
Transfection efficace des cellules primaires
Les cellules primaires sont souvent difficiles à transfecter. Le réactif Lipofectamine™ LTX, lorsqu’il est combiné au réactif PLUS™, offre le plus haut niveau de transfection dans des cellules primaires de tous les réactifs à base de lipides ou de polymères. De nombreux types de cellules primaires ont été transfectés avec succès avec le réactif Lipofectamine™ LTX, y compris les cellules souches neurales primaires.
Administration supérieure dans des cellules difficiles
Lorsqu’il s’agit d’atteindre des niveaux élevés d’expression protéique dans les macrophages RAW267.3, le réactif Lipofectamine™ LTX surpasse les réactifs de transfection concurrents (voir figure). L’obtention d’une expression transgénique de haut niveau dans les cellules qui sont traditionnellement réfractaires à la transfection vous permet d’obtenir des résultats qui étaient auparavant inaccessibles.
Large compatibilité avec les lignées cellulaires
En plus d’être excellent pour la transfection de cellules primaires et difficiles, le réactif Lipofectamine™ LTX vous offre l’approche la plus polyvalente pour la transfection de lignées cellulaires établies, y compris celles qui sont sensibles à d’autres réactifs de transfection. Utilisez notre outil de sélection de transfection pour vous aider à sélectionner les meilleures conditions de transfection pour les cellules avec lesquelles vous travaillez.
Transfection stable
Le réactif Lipofectamine™ LTX établit un équilibre entre puissance et douceur, ce qui vous donne le pourcentage le plus élevé possible de cellules transfectées avec succès. Ceci fait du réactif Lipofectamine™ LTX le réactif le plus rapide et le plus facile pour établir des transfectants stables à partir de types de cellules difficiles ou réfractaires.
Protocole simple, rapide et compatible avec le sérum
Le réactif Lipofectamine™ LTX offre un protocole rationalisé : inutile d’enlever les complexes de transfection ou de changer/d’ajouter le milieu après la transfection. Un protocole d’optimisation simple vous aide à obtenir les meilleurs résultats rapidement, afin que vous passiez moins de temps en manipulations et que vous obteniez des résultats plus rapides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Contenu et stockage Chaque unité contient un flacon de réactif Lipofectamine™ LTX (0,3 ml) et un flacon de réactif Plus (250 µl). Conserver entre 2 et 8°C.
Garanti stable pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmidique, plasmides d’ARNi (ARNsh, miR)
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
Gamme de produits Lipofectamine
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 0,3 mL
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Glace