Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection Lipofectamine™ MessengerMAX™
Code produit 15397974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 ml
0,3 mL
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Conditionnement:
0.10mL
0.30mL
0.75mL
1.50mL
15mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15397974 0,3 mL 0.30mL
15321734 0,1 ml 0.10mL
15364584 0,75 ml 0.75mL
15361844 1,5 ml 1.50mL
15374584 15 ml 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15397974 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur LMRNA003
Produits indispensables pour la culture cellulaire
Utilisez le code promo 27976
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réactif de transfection Lipofectamine™ MessengerMAX™
Lipofectamine MessengerMAX mRNA Transfection Reagent delivers amazing mRNA transfection efficiency, enabling improved application outcomes and more biologically relevant research. That's because our novel lipid-based technology is optimized for efficient mRNA transfection without the nuclear entry step that is required with DNA. When combined with our mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA Kit with CleanCap Reagent AG, superior mRNA expression is achievable in a wide range of cell types.
Le réactif de transfection d’ARNm MessengerMAX Lipofectamine™ offre une efficacité de transfection exceptionnelle dans les neurones et un large spectre de cellules primaires, permettant ainsi d’améliorer les résultats d’application et des recherches plus pertinentes sur le plan biologique. C’est parce que notre nouvelle technologie de nanoparticules lipidiques est optimisée pour délivrer un volume donné de la plus grande quantité d’ARNm possible sans l’étape d’entrée nucléaire requise avec l’ADN.
Transfectez avec succès plus de modèles cellulaires prédictifs avec un réactif qui fournit :
  • Une efficacité de transfection exceptionnelle dans les neurones et les types de cellules primaires
  • Une expression protéique plus rapide sans risque d’intégration génomique
  • Un clivage jusqu’à 10 fois plus élevé grâce aux CRISPR d’ARNm
    Une efficacité de transfection élevée dans les nouvelles applications de modification du génome
    Le réactif Lipofectamine™ MessengerMAX™ permet d’augmenter la probabilité de clivage et de recombinaison avec succès grâce à l’ARNm de nucléase GeneArt™ CRISPR au travers d’une transfection hautement efficace, optimisant ainsi l’efficacité des modifications génétiques et simplifiant les processus en aval.
    Transfectez efficacement les cellules difficiles à transfecter
    Le réactif Lipofectamine™ MessengerMAX™ est conçu pour transfecter une quantité plus élevée d’ARNm dans les neurones et un large spectre de cellules primaires difficiles à transfecter. Cela élimine le besoin d’électroporation ou de virus et permet une amélioration > 2 fois de l’efficacité de transfection par rapport aux autres réactifs à base de lipides.
    Tirez profit des avantages de la transfection de l’ARNm
    La transfection de l’ARNm ne nécessite pas d’absorption nucléaire, ce qui entraîne une expression protéique plus rapide que dans la transfection de l’ADN puisque la traduction de l’ARNm se produit dans le cytoplasme. De plus, l’ARNm ne présente aucun risque d’intégration génomique et l’efficacité de la transfection est indépendante du cycle cellulaire.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
    Type de cellule Lignées cellulaires établies, cellules neuronales, cellules souches, cellules primaires, cellules difficiles à transfecter
    Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
    Type d’échantillon ARNm
    À utiliser avec (application) Transfection
    Gamme de produits Lipofectamine, MessengerMAX
    Type de produit Réactif de transfection
    Quantité 0,3 mL
    Compatible avec le sérum Oui