Learn More
Invitrogen™ Réactif de transfection souche Lipofectamine™
Code produit 15781918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mL
0,3 mL
0,75 ml
1,5 ml
Conditionnement:
0.10mL
0.30mL
0.75mL
1.50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15781918 0,3 mL 0.30mL
15895604 1,5 ml 1.50mL
15793407 0,75 ml 0.75mL
15783605 0,1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15781918 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur STEM00003
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Le réactif de transfection de tige de lipofectamine est optimisé pour atteindre une efficacité maximale avec une différenciation précoce minimale dans un large éventail de cellules souches. Il peut co-administrer des complexes d’ADN, d’ARN et de ribonucléoprotéiques Cas9 (RNP).
Lipofectamine Stem Transfection Reagent is optimized to achieve maximum efficiency with minimal early differentiation in a wide range of stem cells. It can co-deliver DNA, RNA, and Cas9 ribonucleoprotein (RNP) complexes. Lipofectamine Stem reagent is compatible with a variety of media systems, including feeder-free, helping support and simplify your stem cell culture workflow. Researchers can achieve up to 80% or better transfection efficiency in pluripotent stem cells (PSCs) and neural stem cells (NSCs), and up to 45% in mesenchymal stem cells (MSCs).
Le réactif de transfection de tige de lipofectamine est optimisé pour atteindre une efficacité maximale avec une différenciation précoce minimale dans un large éventail de cellules souches. Il peut co-administrer des complexes d’ADN, d’ARN et de ribonucléoprotéiques Cas9 (RNP). Le réactif Lipofectamine Stem est compatible avec un grand nombre de systèmes de milieux, y compris sans convoyeur, ce qui aide à soutenir et à simplifier le flux de travail de votre culture de cellules souches. Les chercheurs peuvent obtenir jusqu’à 80 % ou plus d’efficacité de transfection dans les cellules souches pluripotentes (PSC) et les cellules souches neurales (NSC), et jusqu’à 45 % dans les cellules souches mésenchymateuses (MSC).
La transfection de cellules souches sans inhiber la viabilité cellulaire et la croissance cellulaire peut être difficile en raison de la sensibilité de ces cellules. Lipofectamine Stem est un réactif à faible toxicité, nécessitant de faibles quantités d’acide nucléique, permettant à vos cellules souches de rester en bonne santé et de continuer à proliférer sans induire de différenciation. Le réactif Lipofectamine Stem est :
Supérieur en performance : jusqu’à 3 fois plus efficace sur les CSPi, hESCs, NSC et MSC que sur d’autres réactifs
Polyvalent : un réactif pour l’ADN, l’ARN, la protéine Cas9, et co-transfection
Non-agressif pour les cellules : maintient la prolifération cellulaire sans induire de différenciation
Flexible : transfecte des cellules en adhérence ou suspension : une alternative à l’électroporation
Atteint l’édition génétique à haute efficacité dans les cellules souches
Les applications de montage génétique exigent généralement la capacité de co-administrer l’ADN, l’ARN et / ou la protéine dans les cellules. Le réactif de transfection Lipofectamine Stem est conçu pour co-administrer des complexes CRISPR / Cas9 dans des cellules souches humaines pour un montage génétique à haute efficacité. Ce réactif unique peut être utilisé pour transfecter de grands plasmides d’ADN, tels que les vecteurs CRISPR / Cas9 tout-en-un, et fournir une gamme d’ARN, tels que de grands ARNm Cas9 avec des complexes tracr / ARNcr ou un ARN guide simple (sg), et de protéines telles que la protéine Cas9 associée au complexe tracr / ARNcr ou à l’ARNsg.
Une alternative de faible toxicité à l’électroporation
La transfection de cellules souches par des méthodes d’électroporation peut être difficile et fastidieuse. Les protocoles d’électroporation recommandent une culture de suspension à cellule unique pour garantir une efficacité maximale et une toxicité minimale. Grâce au protocole de transfection inverse, le réactif de transfection Lipofectamine Stem s’avère être une alternative efficace et moins toxique à l’électroporation pour les cellules souches. Il nécessite de faibles quantités d’acide nucléique pour atteindre une efficacité maximale de transfection, par électroporation, tout en soutenant la prolifération continue sans induire la différenciation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Aucun composant d’origine animale
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière
Type de cellule Cellule souche
Type d’échantillon Cellules
Transfection Technique Transfection basée sur les lipides
À utiliser avec (application) Transfection
Gamme de produits Lipofectamine
Type de produit Réactif de transfection
Quantité 0,3 mL
Compatible avec le sérum Non
Conditions d’expédition Wet Ice