Learn More
α-Lipoic Acid, MedChemExpress
Code produit 16402386
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402386 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402386 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0492
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
MedChemExpress α-Lipoic Acid is an antioxidant, which is an essential cofactor of mitochondrial enzyme complexes. α-Lipoic Acid inhibits NF-κB-dependent HIV-1 LTR activation. α-Lipoic Acid induces endoplasmic reticulum (ER) stress-mediated apoptosis in hepatoma cells.
α-Lipoic Acid is an antioxidant, which is an essential cofactor of mitochondrial enzyme complexes. α-Lipoic Acid inhibits NF-κB-dependent HIV-1 LTR activation. α-Lipoic Acid induces endoplasmic reticulum (ER) stress-mediated apoptosis in hepatoma cells.
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Lipoic Acid
CAS 1077-28-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H14O2S2
Quantité 500 mg
Synonyme Thioctic acid (±)-α-Lipoic acid DL-α-Lipoic acid
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (484.66 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCCC1SSCC1
Poids moléculaire (g/mol) 206.33
Poids de la formule 206.33
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease