Learn More
Invitrogen™ Solution lipopolysaccharide (LPS) eBioscience™ (500X)
Code produit 15536286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
4 x 100 μl
Conditionnement:
100µL
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15536286 100 μl 100µL
15526286 4 x 100 μl 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15536286 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00497693
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Destiné à la culture in vitro de cellules B, de monocytes, de macrophages et autres cellules qui répondent aux LPS.
  • Solution prête à l’emploi de LPS d’Escherichia coli 026:B6 en solution aqueuse
  • Le LPS est un composant majeur de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif
  • Ce composant très immunogène active fortement les cellules immunitaires portant le complexe de récepteurs CD14 / TLR4 / MD2
  • Ce réactif est destiné à la culture in vitro de cellules B, de monocytes, de macrophages et autres cellules qui répondent aux LPS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules B, monocytes, macrophages et autres cellules qui répondent aux LPS.
Concentration 500 X
Forme Liquide
Type de produit Solution LPS
Stérilité Stérile
Gamme de produits eBioscience
Quantité 100 μl