Learn More
Invitrogen™ Solution lipopolysaccharide (LPS) eBioscience™ (500X)
Description
- Solution prête à l’emploi de LPS d’Escherichia coli 026:B6 en solution aqueuse
- Le LPS est un composant majeur de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif
- Ce composant très immunogène active fortement les cellules immunitaires portant le complexe de récepteurs CD14 / TLR4 / MD2
- Ce réactif est destiné à la culture in vitro de cellules B, de monocytes, de macrophages et autres cellules qui répondent aux LPS
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules B, monocytes, macrophages et autres cellules qui répondent aux LPS. |
| Concentration | 500 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Solution LPS |
| Stérilité | Stérile |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Quantité | 100 μl |