Learn More
Liproxstatin-1, MedChemExpress
Code produit 16485956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485956 100 mg
16481507 50 mg
16458017 5 mg
16415308 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16485956 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12726
MedChemExpress Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Liproxstatin-1 is a potent ferroptosis inhibitor and inhibits ferroptotic cell death (IC50=22 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Liproxstatin-1
CAS 950455-15-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H21ClN4
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (90.95 mM)
SMILES ClC1=CC(CNC2=NC3=CC=CC=C3NC24CCNCC4)=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 340.85
Poids de la formule 340.85
Pourcentage de pureté 97.13%
Qualité Research
Forme physique Solid