Learn More
Hamilton™ Électrodes Liq-Glass™ 400
Description
Informations sur la commande
Type de solution de remplissage
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Électrique S7 |
| Matériau | Verre |
| Référence interne | Hamilton Everef |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Diamètre (métrique) du corps | 12 mm |