Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
Code produit 10083543
Modifier l'affichage
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC
DIN
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs unitSize
10083543 DIN 1 pièce
11590162 BNC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10083543 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 238185
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Types de connecteurs DIN
Type Liq-Glass
À utiliser avec (application) Pour une utilisation quotidienne en laboratoire, titrations avec des acides forts ainsi que dans des bases fortes
Plage de pH 0 à 14
Température (métrique) en fonctionnement -10°C à +100°C
Longueur (métrique) 120 mm