Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
Specifications
Specifications
| Types de connecteurs | BNC |
| Type | Liq-Glass |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation quotidienne en laboratoire, titrations avec des acides forts ainsi que dans des bases fortes |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +100°C |
| Longueur (métrique) | 120 mm |
Product Title
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?