Learn More
Hamilton™ Liq-Glass
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | S7 |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Type | Liq-Glass |
| À utiliser avec (application) | Destiné à un usage quotidien en laboratoire |
| Longueur (métrique) | 120mm |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |