Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à immersion liquide
Code produit 17942052 Tous les produits Sampling Systems Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17942052 50 ml 1 pièce
17952052 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17942052 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 5175A50
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L'échantillonneur à immersion en acier inoxydable est idéal pour prélever une grande variété d'échantillons liquides en surface. Une fois l'échantillon prélevé, il suffit d'appuyer l'échantillonneur à immersion contre le récipient pour vider facilement le liquide.
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L de haute qualité et résistant aux produits chimiques
  • Différentes tailles disponibles
  • Fonction de vidage pratique et mains libres
Spécification
Type de produit Échantillonneur à immersion
Matériau Acier inoxydable (316L)
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 1,7 oz.
Capacité (métrique) 50 ml
Jetable Réutilisable
Graduée Non