Description
- Fabriqué en acier inoxydable 316L de haute qualité et résistant aux produits chimiques
- Différentes tailles disponibles
- Fonction de vidage pratique et mains libres
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur à immersion |
| Matériau | Acier inoxydable (316L) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 3,4 oz. |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduée | Non |
| Stérilité | Non stérile |