Learn More
Miele Professional™ Laveuse de laboratoire PLW 8683 [LD DC10] avec raccordement AD à l’eau, distribution de liquides et fonction EcoDry
Code produit 30533258 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
3 AC, 230 V, 50 Hz
Conditionnement:
1 feuille
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
30533258 3 AC, 230 V, 50 Hz 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30533258 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12798700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9375.00€
    8582.86€ / 1 feuilles
    Économisez 792.14€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Des porteurs de charge modulaires flexibles et EasyLoad simples avec raccordement à l’eau AD
  • Performance/cycle, par exemple 128 bouteilles de laboratoire
  • Flexible et simple - transporteurs de charges modulaires et système Easy Load
  • Confort maximal avec l’écran M Touch Flex full - écran tactile couleur
  • Support de séchage pratique - EcoDry
  • Connectivité standard via WiFi ou Ethernet
  • Utilisation efficace des ressources - pompe de chauffage à vitesse variable
  • Des porteurs de charge modulaires flexibles et simples et un système Easy Load avec connexion à l’eau AD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Affichage Écran tactile couleur
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Lave-linge/sèche-linge de laboratoire
Débit 500 L/min
Pression max. 1000 kPa
Pression min. d’eau purifiée 200 kPa
Couleur Blanc lotus
À utiliser avec (application) Nettoyage de la verrerie de laboratoire
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C à 65 °C
Température max. (impériale) de l’eau d’entrée 65 °C
Température max. (métrique) de l’eau d’entrée 65 °C
Température min. (métrique) de l’eau d’entrée 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C à 65 °C
Profondeur (impériale) 23 9/16 in.
Profondeur (métrique) 59.80 cm
Hauteur (impériale) 32 7/8 in.
Hauteur (métrique) 83.50 cm
Largeur (impériale) 23 9/16 in.
Largeur (métrique) 59.80 cm
Alimentation électrique 3 AC, 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz