Learn More
Miele Professional™ Laveuse de laboratoire PLW 8683 [GD LD DC10] avec raccordement d'eau AD, distribution de liquide et fonction EcoDry
Code produit 30533280 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
3N, AC
Conditionnement:
1 feuille
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Conditionnement
30533280 3N, AC 1 feuille
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30533280 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 12798750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9870.00€
    9281.13€ / 1 feuilles
    Économisez 588.87€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Flexibles et simples, les supports de charge modulaires et EasyLoad système avec raccordement à l'eau AD
  • Performance/cycle, par exemple 128 flacons de laboratoire
  • Flexible et simple – supports de charge modulaires et système Easy Load
  • Confort d'utilisation maximal grâce à l'écran tactile couleur M Touch Flex
  • Support de séchage pratique - EcoDry
  • Connectivité standard via Wi-Fi ou Ethernet
  • Utilisation efficace des ressources - pompe de chauffage à vitesse variable
  • Flexibles et simples, les supports de charge modulaires et le système Easy Load avec raccordement à l'eau AD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Affichage Écran tactile couleur
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Lavement/sécheur de laboratoire
Débit 500 L/min
Pression max. 1 000 kPa
Pression min. d’eau purifiée 200 kPa
Couleur Blanc lotus
À utiliser avec (application) Nettoyage des verres de laboratoire
Inlet Water Temperature (English) Min. 5 °C
Inlet Water Temperature (English) Recommended 5 °C à 65 °C
Température max. (impériale) de l’eau d’entrée 65 °C
Température max. (métrique) de l’eau d’entrée 65 °C
Température min. (métrique) de l’eau d’entrée 5 °C
Inlet Water Temperature (Metric) Recommended 5 °C à 65 °C
Profondeur (impériale) 23 9/16 in
Profondeur (métrique) 59.80 cm
Hauteur (impériale) 32 7/8 in
Hauteur (métrique) 83.50 cm
Largeur (impériale) 23 9/16 in
Largeur (métrique) 59.80 cm
Alimentation électrique 3N, AC
Tension 400 V
Fréquence 50 Hz