Learn More
behr Labor-Technik™ Détecteurs de niveau de liquide
Code produit 11856651
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Surveillance du niveau minimum
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
11856651 Surveillance du niveau minimum 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11856651 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00210228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.66€
    247.80€ / 1 pièces
    Économisez 98.86€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Capteur de surveillance du niveau minimum PP, type FS 008, longueur du capteur 400 mm pour boîte 20...30 L
Spécification
À utiliser avec (application) Surveillance du niveau minimum