Learn More
Grant Instruments™ Liquid Sanitizer
Code produit 17829243
Change view
Click to view available options
pH:
<5
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit pH unitSize
17829243 <5 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17829243 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur SANIT1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This liquid sanitizer is for use in unstirred water baths to prevent bacterial and fungal growth.
  • Cleaning solution for laboratory water baths, static water systems and flotation baths
  • Ready-to-use solution and comes with a measuring cup for simple and accurate manual dosing
  • Just add 10 mL of solution for every 1 L of fresh water in a clean water bath/system
  • Re-dose weekly
  • After 4 weeks, completely empty water from bath/system, refill with fresh water and repeat dosing procedure
  • Non-corrosive to stainless steel and other materials associated with water baths/systems when used at recommended dosage levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution
Color-coded No
Forme Liquide
pH <5
Gamme de produits Grant
Scent Unscented
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Clear
Densité 1.028 kg/cm3 at 15°C
Jetable Single-use
Filtré Non-filtered
Inflammable No
À utiliser avec (équipement) Grant™ JBA, JBN, SAP Baths, SBB Boiling Baths, LSB, OLS Shaking Baths, Stirred Baths, Ultrasonic Baths
Conditionnement Plastic Bottle
Quantité 4 x 1 L Bottles
Solubilité Water Soluble
Viscosité 1.005 cP at 20°C
Volume (métrique) 1 L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Liquid sanitiser
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P235-Tenir au frais.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P405-Garder sous clef.
  • P410-Protéger du rayonnement solaire.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide