Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™, PEHD, 20 ml, 1000/boîte
Code produit 12467351 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
12467351 20 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12467351 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 986726
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polyéthylène haute densité avec parois légères pour une efficacité accrue du comptage. Ces flacons LS sont conditionnés dans un sachet en plastique unique avec des bouchons à vis (taille 22-400) dans un sachet séparé. Bouchons et revêtements
  • Fabriqués en polyéthylène haute densité avec parois légères pour une efficacité accrue du comptage
  • Fabriqués selon des tolérances précises afin d’éviter toute obstruction
  • Conditionnés dans 5 plateaux utilitaires, chaque compartiment du plateau contenant 100 flacons
  • Les plateaux utilitaires servent de moyen de stockage de vos échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Cône en PE (bouchon)
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau PE-HD
Volume (métrique) 20 ml
Nbre par carton 1000
Type d’emballage Conditionné sous film plastique thermorétracté
Matériau du bouchon Urée
Taille du bouchon 22-400
Hauteur (métrique) 61 mm