Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™, PET
Code produit 12497351 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (doublure):
Cône en polyéthylène
Feuille
Feuille d’aluminium
Mousse de polyéthylène
Sans doublure
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Polyéthylène
Urée
Nbre par carton:
500
1000
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Matériau du bouchon Nbre par carton Conditionnement
12497351 Mousse de polyéthylène Polypropylène 1000 1000 pièces
12427361 Cône en polyéthylène Urée 1000 1000 pièces
12437361 Feuille Polypropylène 500 500 pièces
12457361 Sans doublure Polyéthylène 500 500 pièces
12467361 Cône en polyéthylène Urée 500 500 pièces
12447361 Feuille d’aluminium Urée 500 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12497351 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 986740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    469.59€ / 1000 pièces
    Économisez 80.41€
    14% de réduction
Expédition estimée: 02-12-2026
Offre la clarté du verre associée à la sécurité du plastique.
  • Les flacons offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
  • Clarté du verre associée à la sécurité du plastique
  • Les flacons peuvent être incinérés en toute sécurité
  • Aucun gaz nocif n’est généré
  • Conditionnés dans 5 plateaux utilitaires, chaque compartiment du plateau contenant 100 flacons
  • Les plateaux utilitaires servent de moyen de stockage de vos échantillons
Spécification
Matériau (doublure) Mousse de polyéthylène
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau PET
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 20 mL
Nbre par carton 1000
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Screw Cap
Quantité 1000/Cs.
Taille du bouchon 22-400
Autoclavable Not Autoclavable
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit Scintillation Vial