Learn More
Labconco™ Kit de piège pour liquides
Code produit 15363476 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Concentrateurs CentriVap et évaporateurs RapidVap
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15363476 Concentrateurs CentriVap et évaporateurs RapidVap 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15363476 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7970500
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
À utiliser avec les concentrateurs sous vide CentriVap™ et les systèmes d’évaporation sous vide RapidVap™.
  • Le piège à liquide empêche le liquide d’entrer dans la pompe
  • Comprend un récipient en verre borosilicaté qui contient 240 ml de liquide ; Support en acier recouvert d’époxy pour fixation sur le côté d’un concentrateur CentriVap ou d’un système d’évaporation sous vide RapidVap ; Tubulure à vide de 18 po (457 mm) de 0,5 po (13 mm) de dia. int. et deux pinces pour tubulure à vide
Spécification
Type Piège à liquide
À utiliser avec (équipement) Concentrateurs CentriVap et évaporateurs RapidVap