Spécification
| Vecteur alpha | LIQUIRITIGENIN |
| Nom chimique ou matériau | Liquiritigenin |
| CAS | 578-86-9 |
| Couleur | Beige à blanc |
| Point d’ébullition | 530°C (760 mmHg) |
| Spectre IR | Conforms |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C15 H12 O4 |
| Numéro MDL | 00287289 |
| Quantité | 250 mg |
| Afficher plus |