Learn More
Shamrock™ Étiquette Liquistick
Description
Étiquette adhésive -40 à -196°C
• Etiquette vierge résistante aux conditions extrèmes
• Dimensions spécifiques aux tubes de laboratoire
• Marquage au cryomarqueur
• Etiquette adhésive -196°C
• Etiquette vierge résistante aux conditions extrèmes
• Dimensions spécifiques aux tubes de laboratoire
• Marquage au cryomarqueur
• Etiquette adhésive -196°C
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Liquistick |
| Type de produit | Étiquette Liquistick |
| À utiliser avec (application) | Utilisation cryogénique |
| Dimensions (métrique) | 12 x 38 mm |